missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius PROLINE™ En plus, des pipets mécaniques à volume fixe à canal unique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14559453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.8%
1.3%
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Volume (métrique):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
10 mL
Modèle:
F10
F2
F5
Fix 10 μL
Fix 100 μL
Fix 1000 μL
Fix 20 μL
Fix 200 μL
Fix 25 μL
Fix 250 μL
Fix 50 μL
Fix 500 μL
PMP1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Précision Couleur Volume (métrique) Modèle
14559453 0.3% Vert 5000 μL F5
14559444 0.6% Jaune 20 μL Fix 20 μL
14559445 0.5% Jaune 25 μL Fix 25 μL
14559447 0.5% Jaune 100 μL Fix 100 μL
14559446 0.5% Jaune 50 μL Fix 50 μL
14559454 0.6% Rouge 10 mL F10
14559443 0.8% Gris 10 μL Fix 10 μL
14559442 1.3% Gris 5 μL PMP1000
14559451 0.3% Bleu 1000 μL Fix 1000 μL
14559452 0.3% Vert 2000 μL F2
14559450 0.3% Bleu 500 μL Fix 500 μL
14559448 0.4% Jaune 200 μL Fix 200 μL
14559449 0.4% Bleu 250 μL Fix 250 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 14559453 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 728580

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Robuste mais léger et facile à utiliser

Des forces de pipetage de haute qualité et légères offrent une expérience de pipetage agréable. Couvrant toute la gamme de 0,1 μl à 10 mL, la Proline Plus convient à un large éventail d’applications quotidiennes en laboratoire.

  • Entièrement autoclavable
  • Forte résistance chimique et UV
  • Réglage du volume par jeux de clic
  • Adapté à l’utilisation gauchère et droitière
  • Compatible avec une grande variété de pointes
  • Compatible avec les tubes de laboratoire les plus couramment utilisés grâce à un collier éjecteur à la pointe mince
  • Le filtre à cône de sécurité prévient la contamination et les dommages aux pipettes
  • Codage couleur de la plage de volumes pour faciliter la sélection des pipettes et des pointes
  • Nettoyage facile : seulement 2-3 pièces à démonter

Certifications

Marquage CE

Warranty

2 ans

Spécifications

Précision 0.3%
Certifications/Conformité EC
Cônes compatibles Embout de 5000 μL Optifit
Autoclavable Autoclavable
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit 5000 μL
Matériau Polypropylène
Modèle F5
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stériles
Catégorie Pipette mécanique
Volume (métrique) 5000 μL
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Embout de 5000 μL Optifit
Comprend Collier éjecteur à extrémité mince, filtre cône sécuritaire
Precision 0.15
Surveillance des rayons UV Oui
Garantie 2 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats