missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Probenecid, soluble dans l’eau
Description
Probenecid, soluble dans l’eau
Probénécide est couramment utilisé pour inhiber les transporteurs organiques-anions situés dans la membrane cellulaire. De tels transporteurs peuvent extruder des colorants et des indicateurs et ainsi contribuer à une mauvaise charge ou à un signal de fond élevé dans les essais basés sur la rétention des colorants ou indicateurs à l’intérieur des cellules. L’utilisation du probénécide pour bloquer l’efflux de colorants intracellulaires a été décrite pour la première fois par Di Virgilio et al. (1990), et elle a été utilisée avec une large gamme de colorants et de conjugués anioniques. La forme libre acide, couramment utilisée, du probénécid est difficile à dissoudre, nécessitant 1 M de NaOH pour la mettre en solution. Notre probénécide soluble dans l’eau (P36400) se dissout rapidement dans le tampon d’essai et élimine la nécessité de manipuler le NaOH caustique. Le probénécide soluble dans l’eau est inclus dans les kits de test de calcium Fluo-4 NW (F36205, F36206) et est aussi disponible séparément.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 10 x 77 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif de marquage cellulaire |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.