missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire Pro-Wipe™ SuperSorb
Description
- Sans liants ni autres additifs chimiques
- Lisse et doux, avec une grande résistance et durabilité
- Absorption super lourde
- Faible endosse et résistance à l’abrasion
- Chimiquement compatibles avec les solutions courantes de nettoyage et de désinfection
- Absorbe les solutions à base d’eau et d’huile
- Autoclavables
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Essuie-glace industriel polyvalent de taille moyenne |
| Longueur (impériale) | 11 po. |
| Longueur (métrique) | 28 cm |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Largeur (métrique) | 36 cm |
| Matériau | Cellulose non tissée, Lyocell, Bicomposante |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage de l’équipement de laboratoire, nettoyage général de l’équipement de fabrication, ramassage des déversements, préparation de surface, boîte de distributeur |
| À utiliser avec (équipement) | Surfaces de comptoir |
| Afficher plus de résultats |