missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire Pro-Wipe™ SuperSorb Lite
Description
- Sans liants ni autres additifs chimiques
- Lisse et doux, avec une grande résistance et durabilité
- Absorption super lourde
- Faible endosse et résistance à l’abrasion
- Chimiquement compatibles avec les solutions courantes de nettoyage et de désinfection
- Absorbe les solutions à base d’eau et d’huile
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Type de produit | Essuie-glace industriel tout usage léger |
| Longueur (impériale) | 11 po. |
| Longueur (métrique) | 28 cm |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Largeur (métrique) | 36 cm |
| Matériau | Cellulose non tissée, Lyocell, Bicomposante |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Préparation de surface, nettoyage général de l’équipement de fabrication, nettoyage de l’équipement de laboratoire, ramassage après déversement, pliage d’un quart |
| Stérilité | Non stérile |