missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Lame de microscope préparée - section transversale et longitudinale du muscle lisse provenant d’un mammifère

Numéro de catalogue. S29636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Species:
Chien
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Species
S29636 Chien
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S29636 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18021

Lame de microscope préparée du muscle lisse chez un mammifère

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Montre les structures caractéristiques des tissus musculaires lisses
  • Combinaison de la section transversale et de la section longtitutonale
  • Idéal pour étudier la morphologie des muscles lisses

Spécifications

Biosafety Level 1
Concentration 10%
Classification Généralités
Material Verre
Type Diapositive de microbiologie
For Use With (Application) Microscopie
Manufacturing Origin Chine
Media Type Formaline
Packaging Courrier en carton
Quantity 1 de chaque
Species Chien
Size 1 x 3 po.
Slide Type Diapositive préparée
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats