missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Boîte à lames de microscope premium, 25 places, liège, vert
Description
- Les lignes et les emplacements sont numérotés pour correspondre à la feuille d’inventaire des diapositives
- Organisez par projet et date avec une zone d’étiquetage pré-moulée
- Les pieds moulés sécurisent l’empilement pour faciliter le transport et le rangement
- Conçu pour stocker solidement les glissières dans des fentes rainurées
- Disponible en plusieurs couleurs pour le codage de projet
Spécifications
Spécifications
| Type | Boîte de stockage pour lames |
| Slide Capacity | 25 |
| Color | Vert |
| Depth (English) | 3,5 po |
| Height (English) | 35,56 mm (1,4 po) |
| Width (English) | 14,22 cm (5,6 po) |
| Lining Material | Liège |