Learn More
Contec™ PREempt™ Désinfectant concentré
Numéro de catalogue. 296366215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 L
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
296366215 4 L
1 options
Numéro de catalogue. 296366215 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 11305
Edge
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
PREempt™ Le concentré utilise AHP™, mélange synergique breveté d’ingrédients qui, combiné à de faibles concentrations de peroxyde d’hydrogène, augmente la puissance et la performance de nettoyage; nettoyant désinfectant idéal en une seule étape
  • AHP™ Formulation unique avec temps de contact rapide et efficacité de nettoyage
  • Ne comporte aucune classification de danger
  • Nécessite une dilution pour une solution économique
  • Pour le nettoyage et la désinfection de grandes surfaces en salle blanche ou en environnements contrôlés, laboratoires et autres installations cGMP, postes de travail, hottes chimiques, comptoirs, équipements et autres surfaces environnementales dures non poreuses
  • Laisse un minimum de résidus sur les surfaces une fois sec
  • Nettoyant désinfectant efficace et rapide en une seule étape
  • Pour une utilisation quotidienne dans de grandes zones
  • Compatibilité avec une vaste gamme de matériaux
  • Sans odeur pour une acceptabilité optimale par l’utilisateur
  • Aucun équipement de protection requis une fois dilué
  • Non classé comme marchandises dangereuses
  • Aucune exigence particulière pour l’expédition
Facteur de dilution :
  • 5 min – bactéricide, virucide, fongicide (1:40)
  • 5 min – tuberculocide (1:40)
  • 30 s – assainissant à large spectre (1:128)
Spécifications
Type de produit Solution nettoyante désinfectante
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 4 L