missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatographie de partage
- Chromatographie sur couche mince
- Plaques pour chromatographie sur couche mince
- MilliporeSigma™ Plaques de verre pré-revêtues TLC et PLC
MilliporeSigma™ Plaques de verre pré-revêtues TLC et PLC
Numéro de catalogue. M1057300001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Adsorbant:
Cellulose
Cellulose F
Gel de silice 60 avec zone de préconcentration
Gel de silice 60 F254 avec zone de préconcentration
Gel de silice 60 RP-18 F254
Gel de silice 60 RP-18 F254 s
Gel de silice 60 RP-2 (silanisé)
Gel de silice 60 RP-2 F254 (silanisé)
Gel de silice 60 RP-8 F254
Gel de silice 60 W F254 s
Kieselguhr F254
PEI Cellulose F
Silica Gel 60
Silica Gel 60 F254
Silica Gel 60 F254 AMD, extra mince
Silica Gel 60 RP-8 F254 s
Granulométrie:
10 to 12 μm
10 à 12 μm
5 to 20 μm
5 à 6 μm
15 μm
Dimensions (L x P):
2.5 x 7.5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 10 cm
20 x 20 cm
Quantité:
100/Pk.
12/Pk.
20/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
28 product options available for selection
| Catalog No. | Adsorbant | Granulométrie | Dimensions (L x P) | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| M1057300001 | Cellulose | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1057210001 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1153890001 | Gel de silice 60 RP-18 F254 s | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1117980001 | Gel de silice 60 F254 avec zone de préconcentration | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1153270001 | Silica Gel 60 F254 | 10 to 12 μm | 2.5 x 7.5 cm | 100/Pk. |
| M1156830001 | Gel de silice 60 RP-18 F254 s | 5 to 20 μm | 5 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1118460001 | Gel de silice 60 F254 avec zone de préconcentration | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1057450001 | Silica Gel 60 | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 12/Pk. |
| M1117640001 | Silica Gel 60 F254 AMD, extra mince | 5 à 6 μm | 20 x 10 cm | 25/Pk. |
| M1164850001 | Gel de silice 60 W F254 s | 10 à 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1057250001 | PEI Cellulose F | 5 to 20 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1057180001 | Cellulose F | 15 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1154240001 | Gel de silice 60 RP-8 F254 | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1057460001 | Gel de silice 60 RP-2 (silanisé) | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1153260001 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 2.5 x 7.5 cm | 100/Pk. |
| M1057380001 | Kieselguhr F254 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1154230001 | Gel de silice 60 RP-18 F254 s | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1156840001 | Silica Gel 60 RP-8 F254 s | 10 to 12 μm | 5 x 10 cm | 25/Pk. |
| M1138940001 | Silica Gel 60 | 15 μm | 20 x 20 cm | 20/Pk. |
| M1057280001 | Cellulose F | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1057240001 | Silica Gel 60 | 5 to 20 μm | 5 x 20 cm | 100/Pk. |
| M1118450001 | Gel de silice 60 avec zone de préconcentration | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1057470001 | Gel de silice 60 RP-2 F254 (silanisé) | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1153880001 | Silica Gel 60 RP-8 F254 s | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1057160001 | Cellulose | 15 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
| M1118440001 | Gel de silice 60 avec zone de préconcentration | 15 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1056260001 | Silica Gel 60 | 10 to 12 μm | 10 x 20 cm | 50/Pk. |
| M1156850001 | Gel de silice 60 RP-18 F254 | 10 to 12 μm | 20 x 20 cm | 25/Pk. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Catalog No.
M1057300001
Supplier
MilliporeSigma™
Supplier No.
1.05730.0001
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to Cart
Add to Cart
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
- Choisissez parmi plusieurs médias pour répondre à vos exigences de séparation : gel de silice 60 (avec et sans indicateur fluorescent F254 ), gel de silice chimiquement modifié (phases inversées RP-2, RP-8 et RP-18), oxyde d’aluminium 60 avec indicateur F254 , cellulose et cellulose PEI
- Le gel de silice 60 Å convient à toutes les séparations de gel courantes, y compris les analytes polaires faibles à forts
- La silice peut aussi être utilisée pour des applications nécessitant des procédures de brûlure
- Les plaques d’oxyde d’aluminium ou d’alumine sont idéales pour séparer les hormones, les alcaloïdes et les antibiotiques
- Pour la chromatographie de partition, sélectionnez des plaques de cellulose; et pour la séparation des échangeurs d’anions faibles, y compris les peptides et les acides aminés, on utilise des plaques PEI en cellulose
Certifications
ISO 9001:2000
†Avec un indicateur fluorescent stable à l’acide.
‡Le PEI (polyéthylènémine) doit être stocké à 4 °C (39 °F). Si elles sont stockées à température ambiante, les plaques de l’Î.-É.-P.-É.-É. peuvent devenir légèrement jaunes, ce qui pourrait nuire à la séparation. Pour minimiser la couleur jaune, développez d’avance dans de l’eau distillée.
Specifications
Specifications
| Matériau de rembourrage | Verre |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000 |
| Matériau | Cellulose |
| Granulométrie | 15 μm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Quantité | 50/Pk. |
| Catégorie | Plaque de cellulose TLC |
| À utiliser avec (application) | Analyse des substances polaires, séparation des substances hydrophiles par chromatographie de partition, pour l’étude d’échantillons in vitro provenant du corps humain sans objectif médical |
| Adsorbant | Cellulose |
| Épaisseur (métrique) | 250 μm |
| Dimensions (L x P) | 10 x 20 cm |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Largeur (métrique) | 10 cm |
| Show More Show Less |