missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Precision™ SWB 15 Promotion du bain marie secouant

Numéro de catalogue. TSSWB15PMO
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
TSSWB15PMO 15 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. TSSWB15PMO Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSSWB15DUCK
Jusqu’à 55 % de rabais sur l’équipement de laboratoire
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le bain d’eau secouant SWB 15 soutient une gamme d’applications sensibles en sciences de la vie et en QA/QC, allant du réchauffement des réactifs fragiles à la culture tissulaire et au séquençage génétique.

  • Bain facile à nettoyer et entretenir avec un design sans ressorts
  • Optimisez la planification avec des minuteurs d’allumage et d’arrêt automatiques
  • Aidez à prévenir la surchauffe et les dommages du bain grâce à une protection à faible teneur en liquide
  • Sauvegardez pratiquement les réglages couramment utilisés avec quatre préréglages de température et de vitesse de secouement
  • Protégez votre travail avec des alarmes sonores
  • Utilisez et surveillez facilement avec un affichage graphique basé sur des icônes
  • Accueillir de la vaisselle de laboratoire plus haute avec un nouveau couvercle articulé et une hauteur allongée
  • Comprend un moteur shaker de nouvelle génération

Spécifications

Matériau de la cuve Acier inoxydable (304)
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 15 L
Certifications/Conformité cUL, UL, CE
Plage de températures 5 °C à 100 °C
Affichage Écran LCD monochrome
Capacité de chauffage 1200 W
Comprend Couvre-pignon en acier inoxydable, canard en caoutchouc
Matériau Acier laminé à froid revêtu en poudre époxy
Modèle Precision SWB 15
Préréglages de la température 4 préréglages
Stabilité thermique ±0,1 °C
Uniformité de la température ±0,05 °C
Dimensions (L x l x H) 394 x 632 x 249 mm (15,5 x 24,9 x 9,8 po)
Exigences électriques 120/230 V
Ampérage 4,3 à 10,5 A
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats