missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Precision™ Baignes-maries secouées

Numéro de catalogue. TSSWB15
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L
27 L
Modèle:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Modèle
TSSWB15 15 L Precision SWB 15
TSSWB27 27 L Precision SWB 27
TSSWB15S 15 L Precision SWB 15S
TSDUB15 15 L Precision DUB 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. TSSWB15 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSSWB15

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Procurez-vous des bains-marie secouants qui soutiennent une gamme d’applications sensibles en sciences de la vie et en QA/QC, allant du réchauffement des réactifs fragiles à la culture tissulaire et au séquençage génétique.

Bénéficiez des Thermo Scientific™ Precision™ bains-maries secouants, qui soutiennent une gamme d’applications – sensibles en sciences de la vie et en QA/QC, allant du réchauffement de réactifs fragiles à la culture tissulaire et au séquençage génétique. Nettoyez et entretenez facilement votre bain avec un nouvel intérieur sans résistance. Le bain de secouage Precision à forme peu profonde possède un plateau amovible qui permet une utilisation avec de petits contenants d’échantillons. Les bains-marie à secouage de précision Dubnoff sont conçus spécifiquement pour des applications nécessitant que vos échantillons soient incubés dans une atmosphère contrôlée

  • Bain facile à nettoyer et entretenir avec un design sans ressorts
  • Optimisez la planification avec des minuteurs d’allumage et d’arrêt automatiques
  • Aidez à prévenir la surchauffe et les dommages du bain grâce à une protection à faible teneur en liquide
  • Sauvegardez pratiquement les réglages couramment utilisés avec quatre préréglages de température et de vitesse de secouement
  • Protégez votre travail avec des alarmes sonores
  • Utilisez et surveillez facilement avec un affichage graphique basé sur des icônes
  • Accueillir de la vaisselle de laboratoire plus haute avec un nouveau couvercle articulé et une hauteur allongée
  • Comprend un moteur shaker de nouvelle génération

Spécifications

Matériau de la cuve 304 Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 15 L
Certifications/Conformité cUL, UL, CE
Plage de températures Ambiance +5° à 100 °C
Catégorie Baigne-Marie secouée
Affichage Écran LCD monochrome
Capacité de chauffage 1200 w
Comprend Couvre-pignon en acier inoxydable et canard en caoutchouc
Matériau Acier laminé à froid revêtu en poudre époxy
Modèle Precision SWB 15
Préréglages de la température 4
Stabilité thermique ±0,1 °C
Uniformité de la température ±0,05 °C
Dimensions (L x l x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 po. (394 x 632 x 249 mm)
Exigences électriques Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Ampérage 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats