missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Precision™ Bains-maries circulants

Numéro de catalogue. TSCIR89
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
35 L
89 L
Modèle:
Precision CIR 19
Precision CIR 35
Precision CIR 89
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Modèle
TSCIR89 89 L Precision CIR 89
TSCIR19 19 L Precision CIR 19
TSCIR35 35 L Precision CIR 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. TSCIR89 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSCIR89
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $7,795.54
    $6,599.35 / chaque

    Économisez $1,196.19

    15.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez une uniformité exceptionnelle de température pour vos échantillons grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre sur ces bains-marie circulants. Avec un contrôleur de température avancé.

Assurez l’uniformité et le contrôle de la température avec ces bains-maries thermocirculants Scientific™ Precision™ , ce qui est particulièrement crucial lors du travail avec des enzymes et dans des applications sérologiques. Disponibles en trois modèles différents, ces bains haute performance sont équipés d’un contrôle par microprocesseur et comprennent un couvre-pignon amovible en acier inoxydable, un plateau diffuseur et un canard en caoutchouc.

  • Obtenir une uniformité de température améliorée grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
  • Bain facile à nettoyer et à maintenir avec une conception interne sans ressorts
  • Optimisez la planification avec des minuteurs d’allumage et d’arrêt automatiques
  • Accueillir de la vaisselle de laboratoire plus haute avec un nouveau couvercle articulé et une hauteur allongée
  • Aidez à prévenir la surchauffe et les dommages du bain grâce à une protection à faible teneur en liquide
  • Utilisez et surveillez facilement avec un affichage graphique basé sur des icônes
  • Protégez votre travail avec des alarmes sonores

Spécifications

Capacité (impériale) 23,5 gallons.
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 89 L
Certifications/Conformité cUL, UL, CE
Communications Numérique
Plage de températures Ambiance +5° à 100 °C
Affichage Écran LCD monochrome
Capacité de chauffage 1500 w
Comprend 1 couvercle de pignon en acier inoxydable et canard en caoutchouc
Matériau 304 Acier inoxydable
Modèle Precision CIR 89
Préréglages de la température 4
Stabilité thermique ±0,1 °C
Uniformité de la température ±0,05 °C
Dimensions (P x L x H) intérieures 19 x 36 x 9,5 po. (483 x 914 x 241 mm)
Dimensions (L x l x H) 21,5 x 45,7 x 11,8 po. (546 x 1160 x 300 mm)
Exigences électriques Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Ampérage 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120V/230V)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats