missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Gel préfabriqué Plus, Tris-Gly 10%
Description
Les gels préfabriqués Gel Plus sont un outil scientifique efficace et pratique pour séparer les peptides et les petites protéines avec une résolution claire de la bande. De plus, ils sont compatibles avec Bio-Rad les Mini Protean Tanks, ce qui facilite l’utilisation de nos gels sans avoir à remplacer votre matériel actuel.
- Gels prêts à l’emploi pour les applications SDS-PAGE ou Native-PAGE
- Résistantes à l’étirement mécanique lors de la manipulation
- Le peigne amovible empêche la rupture des parois bien
- Les puits délimités et numérotés facilitent le chargement et le suivi du gel
- Facile à conserver et stable à température ambiante pendant 6 mois
- Ne gèle pas
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 4 °C pendant 12 mois |
| Tampon | Tampon ultra-rapide MP Bio™ pour SDS-PAGE |
| Couleur | Transparent |
| Concentration | 10% |
| Pourcentage de gel | 10% |
| Dimensions du gel | Mini |
| Épaisseur du gel | 1 mm |
| Type de gel | Tris-Glycine |
| Volume de charge de l’échantillon | ≤30 μL |
| Séparation de | Peptides, protéines |
| Afficher plus de résultats |
Sauf indication contraire, les produits de MP Biomedical™ sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à un usage humain direct.