missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Gel préfabriqué Plus, Bis-Tris, 4 à 20% d’acrylamide, 15 puits

Numéro de catalogue. MP08W00024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
15 puits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Puits
MP08W00024 15 puits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP08W00024 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08W00024

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gel préfabriqué optimal pour l’électrophorèse Bis-Tris PAGE, résistant à l’étirement mécanique lors de la manipulation, et doté de puits délimités et numérotés pour faciliter le suivi de la charge.

Notre Gel Préfabriqué Plus est un outil scientifique efficace et pratique pour les domaines d’études biologiques et biochimiques. Parfait pour la séparation des peptides et des petites protéines, avec une excellente résolution et sans ralentir les temps d’électrophorèse. Cela permet une large gamme d’analyses protéomiques. Qu’il s’agisse d’expression protéique, de clivage protéique, d’activation des récepteurs ou de phosphorylation des protéines, ils peuvent être suivis à l’aide de protocoles établis comme Bis-Tris PAGE, suivis de coloration en gel ou de western blot. De plus, ils sont compatibles avec Bio-Rad les Mini Protean Tanks, facilitant ainsi l’utilisation de nos gels sans avoir à remplacer votre matériel.

Utilisé pour l’électrophorèse des protéines via les protocoles Bis-Tris PAGE suivis d’immunoblotting ou de coloration sur gel. Ces gels sont plus robustes et peuvent résister à plus de contraintes mécaniques que la moyenne des gels de polyacrylamide sur le marché.

Spécifications

Contenu et stockage 4 °C à 8 °C
Pourcentage de gel 4 à 20%
Puits 15 puits
Quantité 10 cassettes

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.