missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactose, monohydrate, poudre, ACS, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18611186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18611186 45 kg Fût en fibre
18611183 500 g Bouteille en polyéthylène
18611184 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18611185 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18611186 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur L101545KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 64044-51-5
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-RJMJUYIDSA-N
Nom de l’IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol hydrate
SOURIRES O.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Lactose, Monohydrate, Powder
CAS % maximal 1
Résidus de calcination 0.0003
Emballage Fût en fibre
Quantité 45 kg
Niveau ACS
Matière insoluble 5e-05
Forme physique Crystalline Powder or Lumps

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.