missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(3,5-diméthylpyrazol-1-yl)borohydrure de potassium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P14415G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P14415G 5 g
P144125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P14415G Fournisseur TCI America Code fournisseur P14415G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17567-17-8
Formule moléculaire C15H22BKN6
Poids moléculaire (g/mol) 336.29
Numéro MDL MFCD00040342
Clé InChI NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hydrotris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl borate, potassium;tris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl boron 1-, potassium tri 3,5-dimethyl-1-pyrazolyl borohydride, potassium tris 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl hydrido borate 1-
Nom de l’IUPAC Tris(3,5-diméthyl-1H-pyrazol-1-yl)boranuide potassique
SOURIRES [K+].CC1=NN([BH-](N2N=C(C)C=C2C)N2N=C(C)C=C2C)C(C)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Tris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borohydride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2813
Poids de formule 336.29
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline