missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium phosphate dibase trihydrate, ≥99%, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19484580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19484580 100 g
ICN19484590 500 g
ICN19484591 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN19484580 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219484580

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nom de l’IUPAC Phosphate d’hydrogène trihydraté dipotassique
SOURIRES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Quantité 100 g
Fourchette de pourcentages d’essai ≥99%
Poids de formule 228.2
Recommended Storage Température ambiante