missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Persulfate de potassium, Réactif ACS (Peroxydisulfate de potassium), Réactifs

Numéro de catalogue. 01337806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
500 g
1 kg
10 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337806 125 g
01337807 10 kg
01337804 500 g
01337805 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01337806 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C1288600125D2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Persulfate de potassium, réactif ACS (Peroxydisulfate de potassium), ACS, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.31
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Potassium Peroxydisulfate, Potassium Peroxodisulphate
Nom de l’IUPAC Dipotassium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxydanide
SOURIRES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Persulfate, ACS Reagent (Potassium Peroxydisulfate)
Point de fusion >170 °C
Couleur Incolore/Blanc
Forme physique Solide
Quantité 125 g
Pourcentage de pureté 100%
Niveau ACS
Emballage Bouteille en verre
Gravité spécifique 2.477