missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métabisulfite de potassium, 95+%

Numéro de catalogue. AA4390822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4390822 100 g
AA4390836 500 g
AA43908A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4390822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04390822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 16731-55-8 | K2O5S2 | 222,31 g/mol

Il fait partie de certains révélateurs photographiques et sa solution est utilisée dans la fixation photographique, dans l’industrie textile pour la teinture et l’impression de coton. Il est utilisé pour précipiter de l’or à partir de solution dans les aqua regia.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nom de l’IUPAC Dipotassium sulfinatosulfonate
SOURIRES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium metabisulfite
Point de fusion 190 °C (décomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Âcre
Sensibilité Sensible à l’air
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Poids de formule 222.32
Hazard Category H318
Precautionary Statement P280-P305+P351+P338-P310
EINECSNumber 240-795-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche