missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manganate de potassium
Description
Il agit comme agent oxydant.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium manganate |
| Point de fusion | 190 °C (décomposition) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau |
| Poids de formule | 197.13 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H272-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III |
| EINECSNumber | 233-665-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche