missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Réactif iodure de potassium-iode, LabChem™

Numéro de catalogue. LC198162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
LC198162 1 L Verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LC198162 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC198162

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Used in testing applications.

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Iodide-Iodine Reagent
CAS 7732-18-5, 7681-11-0, 7553-56-2
Couleur Brun-rouge
CAS % maximal 98.75, 0.75, 0.5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule linéaire I2
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de formule 253.809
Désignation Test de réussite
Emballage Verre ambré
Renseignements sur la décomposition Vapeur d’iode; Oxyde de potassium
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats