missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iodure de potassium, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCP05603A5
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
3 kg
Emballage:
Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
Bouteille en polyéthylène naturelle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
RDCP05603A5 3 kg Bouteille en polyéthylène naturelle
RDCP0560100 100 g Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
RDCP0560500 500 g Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. RDCP05603A5 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCP05603A5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom de l’IUPAC Iodure de potassium
SOURIRES [K+].[I-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Iodide
Couleur Blanc
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 3 kg
Pourcentage de pureté ≥ 99%
Niveau ACS
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle