missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Indigotrisulfonate de potassium

Numéro de catalogue. AC215170250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC215170250 25 g Bouteille en verre
AC215170010 1 g Bouteille en verre
AC215170050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC215170250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 215170250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 67627-18-3 | C16H7K3N2O11S3 | 616,71 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67627-18-3
Formule moléculaire C16H7K3N2O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 616.71
Numéro MDL MFCD00013160
Clé InChI XOSMXDUITYWYGR-JRYLAINFSA-K
Synonyme potassium indigotrisulfonate, indigotrisulfonic acid tripotassium salt, indigotrisulfonate potassium salt, indigotrisulfonic acid potassium salt, unii-5zza8n0abt, 5zza8n0abt, tripotassium indigotrisulfonate, tri-potassium indigotrisulfonate, tripotassium indigo-5,5',7-trisulfonate, tri-potassium indigo-5,5',7-trisulfonate
PubChem CID 6364606
Nom de l’IUPAC tripotassium; (2E)-3-oxo-2-(3-oxo-5-sulfonato-1H-indol-2-ylidène)-1H-indole-5,7-disulfoné
SOURIRES [K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2N\C(C(=O)C2=C1)=C1/NC2=C(C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium indigotrisulfonate
Emballage Bouteille en verre
Quantité 25 g
Poids de formule 616.71
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.

RUO – Usage réservé à la recherche