missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de potassium, purifié, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Hydroxide, Purified |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 1320 °C |
| Synonyme | Caustic Potash, Potash lye |
| Quantité | 3 kg |
| Pourcentage de pureté | 87% |
| Niveau | Pure |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 2.044 |
| Forme physique | Solide |