missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granulés NF/FCC à base d’hydroxyde de potassium, Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MK6976500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Emballage:
POLYSTORMOR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MK6976500 500 g POLYSTORMOR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MK6976500 Fournisseur Avantor Code fournisseur 697604

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom de l’IUPAC potassium; Hydroxyde
SOURIRES [OH-].[K+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Hydroxide
Quantité 500 g
Poids de formule 56.11
Pourcentage de pureté 89.3%
Niveau FCC/NF
Emballage POLYSTORMOR
Forme physique Pellet