missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde de potassium, 0,020 normal (N/50) dans l’alcool réactif, réactifs
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Hydroxide, 0.020 Normal (N/50) in Reagent Alcohol |
| pH | >12 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 1 L |
| Niveau | Réactif |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 0.85 |
| Forme physique | Liquide |