missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phtalate d’hydrogène de potassium, 100 mg/L, réactifs

Numéro de catalogue. 01334259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01334259 1 L
01334258 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01334259 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur CP1931001C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Phtalate d’hydrogène potassique, 100 mg/L, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5 , 877-24-7
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Potassium Acid Phthalate, KHP, Potassium Biphthalate
Nom de l’IUPAC Eau
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Hydrogen Phthalate, 100 mg/L
pH 4
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 1
Niveau Réactif