missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrate de fluorure de potassium, qualité réactif, réactifs

Numéro de catalogue. 01337845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337845 2.5 kg
01337844 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01337845 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C12840002.5A5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fluorure de potassium dihydraté, grade réactif, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Fluorure de dihydrate de potassium
SOURIRES O.O.[F-].[K+]

Spécifications

Point d’ébullition 156 °C
Nom ou substance chimique Potassium Fluoride Dihydrate, Reagent Grade
Couleur Incolore/Blanc
Forme physique Solide
Quantité 2.5 kg
Pourcentage de pureté ≥99%
Niveau Réactif
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 2.45