missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorure de potassium, grade réactif ACS, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. RDCP0460500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Emballage:
Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
RDCP0460500 500 g Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCP0460500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCP0460500B1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nom de l’IUPAC Fluorure de potassium
SOURIRES [F-].[K+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Fluoride
Couleur Blanc
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté ≥ 99%
Niveau ACS
Emballage Bouteille blanche polyuréthane à large bouche