missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rectangle optique en cristal de bromure de potassium, 41 mm x 23 mm x 6 mm, poli des deux côtés

Numéro de catalogue. AA38481KT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA38481KT 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AA38481KT Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 038481KT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2-3-7758
Formule moléculaire BrK
Poids moléculaire (g/mol) 119.00
Numéro MDL MFCD00011358
Clé InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Nom de l’IUPAC potassium; bromure
SOURIRES [K+].[Br-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium bromide crystal optic rectangle
Nom Remarque 41 mm x 23 mm x 6 mm, poli des deux côtés
Quantité 1 de chaque
EINECSNumber 231-830-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche