missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromate de potassium/bromure de potassium, solution standardisée 0,1N
Description
Le bromate de potassium/bromure de potassium est utilisé comme réactif analytique pour l’analyse volumétrique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium bromate/Potassium bromide |
| Odeur | Odorless |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Solubilité | Miscible with water |
| Quantité | 4 L |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H350 |
| Precautionary Statement | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche