missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroborate de potassium (3-nitrophényl) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P18195G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P18195G 5 g
P18191G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P18195G Fournisseur TCI America Code fournisseur P18195G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 192863-40-4
Formule moléculaire C6H4BF3KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.01
Numéro MDL MFCD03701627
Clé InChI ZKZMSCLFLMORNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-nitrophenyl trifluoroborate, potassium 3-nitrophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro 3-nitrophenyl borate, potassium trifluoro-3-nitrophenyl boranuide, pubchem11373, potassium ion trifluoro 3-nitrophenyl boranuide, 3-nitrophenyltrifluoroborate potassium salt, potassium tris fluoranyl-3-nitrophenyl boranuide
PubChem CID 2782884
Nom de l’IUPAC Trifluoro(3-nitrophényl)boranuide de potassium
SOURIRES [K+].[O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)[B-](F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium (3-Nitrophenyl)trifluoroborate
Point de fusion 260 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 229.01
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline