missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium 3-cyanophényltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AAH5267103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5267103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5267103 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5267103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 850623-46-0
Formule moléculaire C7H4BF3KN
Poids moléculaire (g/mol) 209.02
Numéro MDL MFCD04115744
Clé InChI STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
SOURIRES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate
Point de fusion 196 °C à 200 °C
Quantité 1 g
Nom de l’IUPAC potassium (3-cyanophényl)trifluoroboranuide
Poids de formule 209.02
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante