missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroborate de potassium (3-Cyanophényl) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P18145G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P18145G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P18145G Fournisseur TCI America Code fournisseur P18145G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 850623-46-0
Formule moléculaire C7H4BF3KN
Poids moléculaire (g/mol) 209.02
Numéro MDL MFCD04115744
Clé InChI STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
Nom de l’IUPAC potassium (3-cyanophényl)trifluoroboranuide
SOURIRES [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium (3-Cyanophenyl)trifluoroborate
Point de fusion 180 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 209.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N)
Forme physique Poudre cristalline