missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSA™ Conduites d’échantillonnage portatives pour moniteurs de gaz

Numéro de catalogue. 189993609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
304.8 cm
457.2 cm
762 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
189993609 457.2 cm
189992705 304.8 cm
189993533 762 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 189993609 Fournisseur MSA™ Code fournisseur 497334

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Accessoires pour moniteurs de gaz portatifs

À utiliser avec les passeports et FiveStar les alarmes personnelles

Spécifications

Catégorie Ligne d’échantillonnage
Longueur (impériale) 15 ft.
Longueur (métrique) 457.2 cm
Matériau Polyuréthane