missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Station portative de coupe à double tirage

Numéro de catalogue. 22444250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
134.62cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique)
22444250 134.62cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444250 Fournisseur Mopec Code fournisseur OG510

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec™ La station portable de coupe à double tirage permet de déplacer la table facilement tout en la coupant efficacement lors de la nécropsie.

  • Cordonnaline de qualité hospitalière de 9 pieds
  • Filtre au charbon de bois ou au permanganate de potassium
  • Système de filtrage autonome à double tirage
  • Grille de contre-courant perforée
  • 24 pouces. Lumière fluorescente standard
  • Il est livré avec des plaques de grille perforées amovibles
  • Prise GFCI et disjoncteur
  • Tuyau d’évacuation

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Aperçu général 13 x 34 po. Zone de travail
Comprend Roulettes et corde de 9 pieds
Ventilation Double repêchage
Profondeur (impériale) 36 po.
Profondeur (métrique) 91.44cm
Hauteur (impériale) 53 pouces.
Largeur (impériale) 21 po
Hauteur (métrique) 134.62cm
Largeur (métrique) 53.34 cm