missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50 μm Résine d’échange d’anions forte

Numéro de catalogue. PI82077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
PI82077 10 mL
PI82078 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Numéro de catalogue. PI82077 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 82077
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

POROS XQ est une résine à haute capacité, haute résolution et tolérante au sel, qui permet >une capacité de liaison dynamique de 140 mg/mL tout en offrant une performance exceptionnelle de séparation

POROS™ Des résines de 50 microns sont disponibles pour des applications à basse pression, y compris la bioprocédée à grande échelle en aval. POROS HQ est basé sur un groupe fonctionnel de polyéthyléneimine quaternisé produisant une résine de perfusion Chromatography™ de haute capacité conçue pour la séparation et la purification des biomolécules.

  • Productivité—accrue, débit élevé et capacité dynamique élevée associés à la chromatographie par perfusion
  • La stabilité—chimique permet un nettoyage et une désinfection agressifs
  • Accès—accru aux biomolécules fourni par de grands pores, allant de 500 à 10 000 Å
  • Les particules—de polystyrènevinylbenzène produisent une matrice robuste et facilement compactable
  • Développez de meilleures méthodes de séparation dans un délai plus—court. La rapidité de la technologie de chromatographie par perfusion réduit les semaines d’expérimentation à seulement quelques heures de travail, ce qui vous permet d’explorer toutes les variables de votre séparation

Réduisez la
préparation longue de l’échantillon Vous pouvez remplacer de nombreuses étapes de préparation par la technologie de chromatographie par perfusion à haute vitesse. Par exemple, la dialyse de grands volumes de matière peut être remplacée par un traitement à débit élevé de l’échantillon dilué. L’élution dans un petit volume de nouveau tampon permet à la fois l’échange et la concentration des tampons.

Créez de nouveaux essais pour une analyse
plus efficace La technologie de la chromatographie par perfusion ne se limite pas aux modes standards de séparation. Les enzymes et les ligands d’affinité peuvent être immobilisés sur un POROS milieu. En combinant des digestions rapides des protéines en colonne avec des immunoessais rapides en colonne et des séparations chromatographiques, vous pouvez créer des tests entièrement nouveaux avec un potentiel illimité.

Haute capacité, haute résolution, grande vitesse
Contrairement aux milieux de chromatographie conventionnels, POROS les particules de résine de la chromatographie par perfusion sont conçues pour avoir deux classes distinctes de pores. Les grands pores traversants permettent un flux de convection à travers les particules elles-mêmes, transportant rapidement les molécules d’échantillon vers de courts pores diffusifs à l’intérieur. En réduisant la distance sur laquelle la diffusion doit se produire, le temps nécessaire pour que les molécules de l’échantillon interagissent avec les sites de liaison intérieurs est également réduit. La diffusion n’est plus limitante et les débits peuvent être considérablement augmentés—sans compromettre la résolution ou la capacité. Les séparations peuvent être obtenues à 1 000 à 5 000 cm/h contre 50 à 360 cm/h pour les résines conventionnelles

Spécifications

Catégorie Résine d’échange d’anions forts du QG
Composants standard Polyéthylénémine quaternisé
À utiliser avec (application) Séparation et purification des biomolécules
Quantité 10 mL
Volume (métrique) 10 mL
Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C).
Gamme de produit POROS
Format Perle Poros
Phase stationnaire Polyéthylénémine quaternisé
Cible de purification Protéine
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.