missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ POP-7™ Polymère pour l’analyse de la qualité des protéines

Numéro de catalogue. A30936
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
384 échantillons
960 échantillons
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A30936 384 échantillons
A31122 960 échantillons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A30936 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30936

Comprend

Étiquette d’identification par radiofréquence (RFID).

Il s’agit d’une poche de POP-7 polymère pour l’analyse de la qualité des protéines sur des analyseurs génétiques 3500/3500xL. La POP-7 matrice de séparation est validée pour l’analyse de la qualité des protéines et est offerte en emballages faciles à utiliser ainsi qu’en formats de 960 échantillons (maximum) ou 384 échantillons (maximum).

  • Facile à utiliser : Préformulé et dans une pochette à usage unique, ce qui non seulement fait gagner du temps, mais assure aussi fiabilité et constance
  • Formulation robuste : Formulé pour des applications d’analyse biomoléculaire
  • Reconstituable : Permet d’utiliser les capillaires plusieurs fois
  • Comprend une étiquette d’identification par radiofréquence (RFID) : Suivre facilement des informations importantes comme le numéro de pièce/lot, les échantillons restants et les dates d’expiration (affichées sur le tableau de bord logiciel)

Spécifications

Contenu et stockage À conserver à 2 –8 °C.
Aperçu général POP-7™ Polymère pour analyseur génétique 3500xL
À utiliser avec (équipement) Analyseur génétique 3500xL pour l’analyse de la qualité des protéines
À utiliser avec (application) Analyse des glycanes, analyse de la qualité des protéines
Nb d’échantillons 384
Gamme de produit POP-7
Type de produit Polymère
Quantité 384 échantillons
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide

Usage exclusivement réservé à la recherche