missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ponceau S, 85%, MP Biomedicals Inc

Numéro de catalogue. ICN19064410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19064410 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19064410 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219064410

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6226-79-5
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonyme 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
Nom de l’IUPAC tétrasodium; (4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SOURIRES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ponceau S
Nom Remarque Coloration protéique pour l’électrophorèse
Fourchette de pourcentages d’essai ∽85%
Quantité 10 g
Poids de formule 760.6