Learn More
Ponceau S, 0,1% v/v en acide acétique à 5%
Description
Ponceau S est utilisé pour préparer une coloration permettant une détection rapide et réversible des bandes protéiques sur les membranes de nitrocellulose ou de fluorure de polyvinylidène, ainsi que sur les membranes d’acétate de cellulose. Et elle est aussi utilisée comme coloration rapide de bandes protéiques.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ponceau S |
| Couleur | Rouge |
| Concentration | 0,2% v/v en acide acétique à 5% |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (1 mg/ml). Insoluble dans l’éther. |
| Poids de formule | 760.56 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche