missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Plaques de Pétri ventilées en polystyrène

Description
- Ventilé pour améliorer l’échange gazeux
- Fabriqué à partir de polystyrène cristallin pour une analyse optimale par microscopie
Spécifications
Spécifications
| Forme du fond | Flat |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 8,5 cm2 |
| Quadrillé | No |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Untreated |
| Catégorie | Boîtes de Pétri |
| Comptage puits | 1 |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas pour des procédures diagnostiques, sauf indication contraire.