missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Tubes PCR - unique et en bande

Description
Assurez un transfert de chaleur efficace et homogène avec ces tubes en polypropylène à paroi mince. Eppendorf™ Les tubes PCR en polypropylène sont faciles à ouvrir mais assurent une fermeture étanche pour éviter l’évaporation pendant la PCR.
- La conception assure une fermeture hermétique pour prévenir la contamination et l’évaporation.
- Les parois minces en polyéthylène assurent un transfert de chaleur efficace et uniforme ou des résultats de PCR rapides et de grande qualité.
- 8 tubes de réaction en format de bande– Idéal pour les petits volumes d’échantillons. Facilement adaptable à l’automatisation.
- Les barrettes peuvent être scellées à l’aide de couvercles plats ou bombés.
- ACP propre : Certifié exempt d’ADN humain, de DAse, de ARNase et d’inhibiteurs de la ACP).
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ADN humain, sans DNase, RNase ni inhibiteur de PCR |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0.1 mL |
| Quantité | 120 Pk. |
| À utiliser avec (équipement) | Blocs de thermocycleur 0.1 mL pour un transfert thermique efficace et homogène vers l’échantillon |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Grade de qualité ou de pureté | PCR Clean (Non-sterile) |
| Force max. | 10,000 x g |
| Type de bouchon | Barrette de bouchons plats |
| Afficher plus de résultats |