missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Polypropylène glycol 1 200
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Solide |
| CAS | 25322-69-4 |
| Formule moléculaire | H[OCH(CH{3})CH{2}]+nOH |
| Numéro MDL | MFCD01779683 |
| Densité | 1.01 |
| Quantité | 50 g |