Learn More
Polyéthylènémine, ramifiée, M.W. 70 000, 30% en valeur comparée. Soln.
Description
Elle agit comme un précipité protéique utilisée pour purifier les protéines. Il est utilisé comme agent chélateur et comme récupérateur d’aldéhydes et d’oxydes. Utilisé aussi dans les détergents, l’industrie papiernière, les teintures, les encres d’impression et dans le traitement de l’eau.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Color | Incolore à jaune |
| Physical Form | Liquide |
| Solubility Information | Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone. |
| Quantity | 25 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 30% w/v aq. soln. |
| Odor | Odorless |
| Chemical Name or Material | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TQ7915000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche