missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène, faible densité, ∣ <400 microns

Numéro de catalogue. AA4260706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4260706 5 g
AA4260714 25 g
AA4260722 100 g
AA4260736 500 g
AA426070E 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. AA4260706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04260706

CAS : 9002-88-4 | (C2H4)n | 28,05 g/mol

Le polyéthylène est utilisé dans les jouets moulés par injection et souffle, les articles ménagers, les couvercles, les sièges d’auto moulés par injection, le revêtement thermofusible pour papier, l’additif dans les moulages moulés, les chandelles, les encres à base d’huile et les adhésifs thermofusibles. Il est également utilisé comme additif, lubrifiant dans le traitement du caoutchouc, pour l’extrusion et le calendrier pour le PVC, ainsi que comme aide à la dispersion pour les concentrés de couleur. Roulements, engrenages, bagues et autres pièces mobiles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 9002-88-4
Formule moléculaire (C2H4)n
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
Numéro MDL MFCD00084423
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nom de l’IUPAC Éthène
SOURIRES *-CC-*

Spécifications

Nom ou substance chimique Polyethylene
Nom Remarque Low density, ≤400 micron
Forme physique Poudre
Densité 0.92 g/mL
Indice de Merck 14,7567
Renseignements sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 5 g
Odeur Odorless
RTECSNumber TQ3325000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche