missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène glycol 4 000

Numéro de catalogue. AAA1615130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1615130 250 g
AAA161510B 1000 g
AAA161510I 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1615130 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1615130

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol

Le polyéthylène glycol est utilisé dans la transmission et l’incubation des protoplastes par les gènes. Il est utilisé dans la préparation de l’extraction pour mesurer la carboxykinase cytosolique phosphoenolpyruvate (PEPCK) à partir de tissus végétaux. Il est utile pour médiatiser la transformation de l’ADN en protoplastes dérivés des gaines de feuilles de riz.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 4000
Nom de l’IUPAC éthane -1,2-diol
SOURIRES [H]OCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique Polyethylene glycol 4,000
pH 5 à 7
Point de fusion 58 °C à 62 °C
Quantité 250 g
Odeur Inodore
Indice de Merck 14,7568
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau et les solvants organiques. Insoluble dans les hydrocarbures aliphatiques.
RTECSNumber TQ4050000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche