missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène glycol 200

Numéro de catalogue. AAB2191836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2191836 500 g
AAB2191830 250 g
AAB219180B 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2191836 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2191836

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol

Le polyéthylène glycol est utilisé en microscopie électronique. Il est utilisé comme solvant, porteur de colorant dans les encres et dispersant dans les revêtements à base d’eau. Ses dérivés comme les esters PEG sont utilisés comme tensioactifs. Dans l’industrie textile, il est utilisé comme lubrifiant, adoucisseur, dispersant porteur de colorant et agent antistatique. Elle s’applique dans des produits de soins personnels comme les crèmes pour la peau, les lotions et les gels de bain.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 200
Nom de l’IUPAC éthane -1,2-diol
SOURIRES [H]OCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique Polyethylene glycol 200
pH 5 à 7
Forme physique Liquide
Point de fusion -55 °C à -40 °C
Densité 1.127
Indice de Merck 14,7568
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau et les solvants organiques. Insoluble dans les hydrocarbures aliphatiques.
Quantité 500 g
Poids de formule ≈200
Point d’éclair 171 °C (339 °F)
Odeur Inodore
Indice de réfraction 1.459
Sensibilité Hygroscopique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H303-H315-H320-H333-H335
Precautionary Statement P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P374-P501c
EINECSNumber 203-473-3
RTECSNumber TQ3600000
TSCA Oui
missing translation for 'storageNote' Hygroscopique
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche