missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polydiméthylsiloxane, triméthylsiloxie terminée, M.W. 9000
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Incolore |
| Nom ou substance chimique | Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated |
| Nom Remarque | M.W. 9,000 |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Point d’ébullition | >205 °C |
| Point de fusion | <-40 °C |
| Densité | 0.968 g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 315 °C (599 °F) |
| Odeur | Inodore |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TQ2690000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche