missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polydiméthylsiloxane, triméthylsiloxie terminée, M.W. 14,000
Description
Le polydiméthylsiloxane, la triméthylsiloxie, est utilisée dans des crèmes & protectrices et hydrofuges. Il est aussi utilisé comme tensioactif, utilisé dans les agents auxiliaires de revêtement. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Incolore |
| Nom ou substance chimique | Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated |
| Nom Remarque | M.W. 14,000 |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Point d’ébullition | >205 °C |
| Point de fusion | <-40 °C |
| Densité | 0.970 g/mL |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 315 °C (599 °F) |
| Odeur | Inodore |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TQ2690000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche