Learn More
Polyaniline, sel d’émeraldine provenant de l’acide p-toluensulfonique, Thermo Scientific Chemicals
Description
La polyaniline est utilisée dans les capteurs de vapeur chimiques, les surcondensateurs et les biocapteurs. Il est également utile pour la fabrication de fils conducteurs électriques, de revêtements antistatiques, de blindage électromagnétique, d’électrodes flexibles et de cartes de circuit imprimé. De plus, il est utilisé dans les revêtements antistatiques, ESD et la protection contre la corrosion.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert |
| Nom ou substance chimique | Polyaniline |
| Nom Remarque | Sel d’émeraldine provenant de l’acide p-toluensulfonique |
| Forme physique | Poudre |
| Point de fusion | >300 °C (décomposition) |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’acide sulfurique et de l’acide méthanosulfonique. |
| Quantité | 50 g |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche