missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly (éthylène glycol), moyenne moyenne par semaine. 8000

Numéro de catalogue. AC418050100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
Fût en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC418050100 10 kg Fût en plastique
AC418050010 1 kg Bouteille en plastique
AC418050030 3 kg Fût en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC418050100 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 418050100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom de l’IUPAC éthane -1,2-diol
SOURIRES [H]OCCO

Spécifications

Couleur Flocons blancs
Nom ou substance chimique Poly(ethylene glycol)
Nom Remarque M.W. moyenne 8000
Point de fusion 55,0 °C à 60,0 °C
Quantité 10 kg
Point d’éclair 270 °C
Valeur d’hydroxyle 12 à 16 mg de KOH/g
Emballage Fût en plastique
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Indice de Merck 15, 7688
Viscosité 300-450 mPa.s (20 °C, 50% dans l’eau)
Eau ≤0,5% (K.F.)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 500-038-2
RTECSNumber TQ4100000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche